Stampa…
4-Amino-8-bromo-2-methylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR3655-1G OR3655-500MG
APOSOR3655-1GEA 317 EUR
APOSOR3655-1G APOSOR3655-500MG
4-Amino-8-bromo-2-methylquinoline
4-Amino-8-bromo-2-methylquinoline
Formula: C₁₀H₉BrN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08669717
CAS Number: 288151-51-9