2-Amino-3-phenylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR3652-1G
OR3652-500MG
APOSOR3652-1GEA
372
EUR
APOSOR3652-1G
APOSOR3652-500MG
2-Amino-3-phenylquinoline
2-Amino-3-phenylquinoline
Formula:
C₁₅H₁₂N₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00272522 CAS Number: 36926-84-8 |