Fmoc-p-azido-D-Phe-OH 99%
Fornitore: Apollo Scientific
OR36432-1G
OR36432-250MG
APOSOR36432-1GEA
553
EUR
APOSOR36432-1G
APOSOR36432-250MG
Fmoc-p-azido-D-Phe-OH 99%
Fmoc-p-azido-D-Phe-OH
Formula:
C₂₄H₂₀N₄O₄ Peso molecolare: 428,44 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11041252 CAS Number: 1391586-30-3 |