Stampa…
8-Chloro-4-hydroxy-6-methylquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 8-Chloro-6-methylquinolin-4-ol, 8-Chloro-4-hydroxy-6-methyl-1-azanaphthalene
OR3639-1G OR3639-250MG
APOSOR3639-1GEA 285 EUR
APOSOR3639-1G APOSOR3639-250MG
8-Chloro-4-hydroxy-6-methylquinoline
8-Chloro-4-hydroxy-6-methylquinoline
Formula: C₁₀H₈ClNO
Peso molecolare: 193,63 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00272441
CAS Number: 203626-40-8