Stampa…
2-Chloro-6-methoxyquinoline-3-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3636-1G OR3636-500MG
APOSOR3636-1GEA 364 EUR
APOSOR3636-1G APOSOR3636-500MG
2-Chloro-6-methoxyquinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-6-methoxyquinoline-3-carbonitrile
Formula: C₁₁H₇ClN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02740422
CAS Number: 101617-91-8