Stampa…
6-Bromo-2-iminocoumarin-3-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Bromo-3-cyano-2-iminocoumarin, 6-Bromo-2-imino-2H-chromene-3-carbonitrile
OR3623-1G OR3623-250MG OR3623-5G
APOSOR3623-1GEA 109 EUR
APOSOR3623-1G APOSOR3623-250MG APOSOR3623-5G
6-Bromo-2-iminocoumarin-3-carbonitrile
6-Bromo-2-iminocoumarin-3-carbonitrile
Formula: C₁₀H₅BrN₂O
Peso molecolare: 249,063 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00115365
CAS Number: 860789-92-0