N-Cyclopropyl-N-(2,3-dichlorobenzyl)acetamide ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR361747-1G
OR361747-250MG
APOSOR361747-1GEA
692
EUR
APOSOR361747-1G
APOSOR361747-250MG
N-Cyclopropyl-N-(2,3-dichlorobenzyl)acetamide ≥98%
N-Cyclopropyl-N-(2,3-dichlorobenzyl)acetamide
Formula:
C₁₂H₁₃Cl₂NO Peso molecolare: 258,144 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12828193 CAS Number: 1041439-18-2 |