Stampa…
(2S,3S)-2-Phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR361745-100MG OR361745-250MG
APOSOR361745-100MGEA 1080 EUR
APOSOR361745-100MG APOSOR361745-250MG
(2S,3S)-2-Phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid ≥98%
(2S,3S)-2-Phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₃NO₂
Peso molecolare: 191,226 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07374328
CAS Number: 1241681-66-2