Stampa…
(2R,3R)-2-Phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR361744-100MG OR361744-250MG
APOSOR361744-100MGEA 654 EUR
APOSOR361744-100MG APOSOR361744-250MG
(2R,3R)-2-Phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid ≥98%
(2R,3R)-2-Phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07374329
CAS Number: 1241684-18-3