1,7-Diazaspiro[4.4]nonan-6-one hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR361742-100MG
OR361742-250MG
APOSOR361742-100MGEA
172
EUR
APOSOR361742-100MG
APOSOR361742-250MG
1,7-Diazaspiro[4.4]nonan-6-one hydrochloride 98%
1,7-Diazaspiro[4.4]nonan-6-one hydrochloride
Formula:
C₇H₁₂N₂O·ClH Peso molecolare: 176,644 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD10700103 CAS Number: 1203682-72-7 |