Ethyl (1S,2R)-2-aminocyclopentane-1-carboxylate hydrochloride ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₈H₁₅NO₂·ClH Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28656858 CAS Number: 945935-60-4 |