Stampa…
7-Bromo-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR361740-100MG OR361740-1G OR361740-250MG
APOSOR361740-100MGEA 319 EUR
APOSOR361740-100MG APOSOR361740-1G APOSOR361740-250MG
7-Bromo-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole ≥98%
7-Bromo-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole
Formula: C₁₁H₁₁BrN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21337853
CAS Number: 108061-47-8