Stampa…
3-(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)propanoic acid ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR361737-100MG OR361737-250MG
APOSOR361737-100MGEA 930 EUR
APOSOR361737-100MG APOSOR361737-250MG
3-(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)propanoic acid ≥98%
3-(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)propanoic acid
Formula: C₉H₉BrO₃
Peso molecolare: 245,07 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09705973
CAS Number: 749878-59-9