5-Chloro-2-vinylbenzoic acid ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR361735-100MG
OR361735-1G
OR361735-250MG
APOSOR361735-100MGEA
491
EUR
APOSOR361735-100MG
APOSOR361735-1G
APOSOR361735-250MG
5-Chloro-2-vinylbenzoic acid ≥98%
5-Chloro-2-vinylbenzoic acid
Formula:
C₉H₇ClO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD30171263 CAS Number: 1467773-21-2 |