Stampa…
4-Bromo-2-(methylthio)aniline ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR361734-10G OR361734-1G
APOSOR361734-10GEA 1660 EUR
APOSOR361734-10G APOSOR361734-1G
4-Bromo-2-(methylthio)aniline ≥98%
4-Bromo-2-(methylthio)aniline
Formula: C₇H₈BrNS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21194023
CAS Number: 475089-07-7