Stampa…
3-Phenyl-1-propyl-1H-pyrazol-5-amine ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR361730-100MG OR361730-1G OR361730-250MG
APOSOR361730-100MGEA 238 EUR
APOSOR361730-100MG APOSOR361730-1G APOSOR361730-250MG
3-Phenyl-1-propyl-1H-pyrazol-5-amine ≥98%
3-Phenyl-1-propyl-1H-pyrazol-5-amine
Formula: C₁₂H₁₅N₃
Peso molecolare: 201,268 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14609384
CAS Number: 3524-48-9