Stampa…
4-Amino-2-(tert-butyl)phenol ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR361725-100MG OR361725-250MG
APOSOR361725-100MGEA 308 EUR
APOSOR361725-100MG APOSOR361725-250MG
4-Amino-2-(tert-butyl)phenol ≥98%
4-Amino-2-(tert-butyl)phenol
Formula: C₁₀H₁₅NO
Peso molecolare: 165,232 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16996828
CAS Number: 4151-62-6