Stampa…
(E)-4-(3-Chlorophenyl)-2-oxobut-3-enoic acid ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR361724-100MG OR361724-500MG
APOSOR361724-100MGEA 500 EUR
APOSOR361724-100MG APOSOR361724-500MG
(E)-4-(3-Chlorophenyl)-2-oxobut-3-enoic acid ≥98%
(E)-4-(3-Chlorophenyl)-2-oxobut-3-enoic acid
Formula: C₁₀H₇ClO₃
Peso molecolare: 210,614 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19370468
CAS Number: 1244025-00-0