Stampa…
1-Methyl-7-phenylpyrrolo[1,2-a]pyrimidin-2(1H)-one ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR361723-100MG OR361723-500MG
APOSOR361723-100MGEA 489 EUR
APOSOR361723-100MG APOSOR361723-500MG
1-Methyl-7-phenylpyrrolo[1,2-a]pyrimidin-2(1H)-one ≥98%
1-Methyl-7-phenylpyrrolo[1,2-a]pyrimidin-2(1H)-one
Formula: C₁₄H₁₂N₂O
Peso molecolare: 224,258 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30187482
CAS Number: 61900-80-9