Stampa…
Quinazolin-6-ol ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR361718-100MG OR361718-250MG
APOSOR361718-100MGEA 1180 EUR
APOSOR361718-100MG APOSOR361718-250MG
Quinazolin-6-ol ≥98%
Quinazolin-6-ol
Formula: C₈H₆N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00456081
CAS Number: 7556-93-6