Stampa…
4-Chloro-6-iodothieno[2,3-d]pyrimidine ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR361717-100MG OR361717-1G OR361717-250MG
APOSOR361717-100MGEA 362 EUR
APOSOR361717-100MG APOSOR361717-1G APOSOR361717-250MG
4-Chloro-6-iodothieno[2,3-d]pyrimidine ≥98%
4-Chloro-6-iodothieno[2,3-d]pyrimidine
Formula: C₆H₂ClIN₂S
Peso molecolare: 296,516 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09746333
CAS Number: 552295-08-6