Stampa…
4-Trimethylsilylphenylboronic acid, pinacol ester 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR361680-5G OR361680-1G
APOSOR361680-5GEA 116 EUR
APOSOR361680-5G APOSOR361680-1G
4-Trimethylsilylphenylboronic acid, pinacol ester 98%
4-Trimethylsilylphenylboronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₅H₂₅BO₂Si
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09037796
CAS Number: 1186026-67-4