Stampa…
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-indazol-3-amine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR361642-100MG OR361642-250MG
APOSOR361642-100MGEA 97.3 EUR
APOSOR361642-100MG APOSOR361642-250MG
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-indazol-3-amine 96%
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-indazol-3-amine
Formula: C₁₃H₁₈BN₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16995867
CAS Number: 953411-16-0