Stampa…
1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohex-3-enyl)ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR361640-1G OR361640-250MG
APOSOR361640-1GEA 1080 EUR
APOSOR361640-1G APOSOR361640-250MG
1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohex-3-enyl)ethanone
1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohex-3-enyl)ethanone
Formula: C₁₄H₂₃BO₃
Peso molecolare: 250,142 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18383335
CAS Number: 151075-23-9