Stampa…
2-((tert-Butyldimethylsilanyl)ethynyl) boronic acid, pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
OR361614-1G OR361614-250MG
APOSOR361614-1GEA 360 EUR
APOSOR361614-1G APOSOR361614-250MG
2-((tert-Butyldimethylsilanyl)ethynyl) boronic acid, pinacol ester
2-((tert-Butyldimethylsilanyl)ethynyl) boronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₄H₂₇BO₂Si
Peso molecolare: 266,259 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09265092
CAS Number: 1073355-02-8