Stampa…
1-tert-Butoxycarbonyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
OR361611-250MG OR361611-1G
APOSOR361611-250MGEA 151 EUR
APOSOR361611-250MG APOSOR361611-1G
1-tert-Butoxycarbonyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)pyrazole
1-tert-Butoxycarbonyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)pyrazole
Formula: C₁₄H₂₃BN₂O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368045
CAS Number: 914672-66-5