Stampa…
1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrole-3-boronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (1-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrrol-3-yl)boronic acid
OR361609-1G OR361609-250MG
APOSOR361609-1GEA 1230 EUR
APOSOR361609-1G APOSOR361609-250MG
1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrole-3-boronic acid 98%
1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrole-3-boronic acid
Formula: C₉H₁₄BNO₄
Peso molecolare: 211,023 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD08234379
CAS Number: 832697-40-2