Stampa…
4-(tert-Butoxycarbonyl-n-methylamino)-phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (4-((tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino)phenyl)boronic acid
OR361605-1G OR361605-5G
APOSOR361605-1GEA 173 EUR
APOSOR361605-1G APOSOR361605-5G
4-(tert-Butoxycarbonyl-n-methylamino)-phenylboronic acid 98%
4-(tert-Butoxycarbonyl-n-methylamino)-phenylboronic acid
Formula: C₁₂H₁₈BNO₄
Peso molecolare: 251,087 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095105
CAS Number: 945756-49-0