Stampa…
7-Bromoquinoline-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3616-1G OR3616-5G
APOSOR3616-1GEA 267 EUR
APOSOR3616-1G APOSOR3616-5G
7-Bromoquinoline-3-carboxylic acid
7-Bromoquinoline-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₆BrNO₂
Peso molecolare: 252,064 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08437554
CAS Number: 892874-34-9