Stampa…
4-Piperazinylphenylboronic acid, pinacol ester 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR361543-1G OR361543-250MG
APOSOR361543-1GEA 129 EUR
APOSOR361543-1G APOSOR361543-250MG
4-Piperazinylphenylboronic acid, pinacol ester 95%
4-Piperazinylphenylboronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₆H₂₅BN₂O₂
Punto di fusione: 135…143 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06795649
CAS Number: 912369-50-7
UN: 3259
ADR: 8,II