Stampa…
1-Phenylpyrazole-4-boronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR361529-250MG OR361529-1G
APOSOR361529-250MGEA 172 EUR
APOSOR361529-250MG APOSOR361529-1G
1-Phenylpyrazole-4-boronic acid
1-Phenylpyrazole-4-boronic acid
Formula: C₉H₉BN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11044914
CAS Number: 1201643-70-0