Stampa…
6-Bromoquinoline-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3615-1G OR3615-250MG
APOSOR3615-1GEA 106 EUR
APOSOR3615-1G APOSOR3615-250MG
6-Bromoquinoline-3-carboxylic acid
6-Bromoquinoline-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₆BrNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08437553
CAS Number: 798545-30-9