Stampa…
2-(4-Methylpiperazino)pyrimidine-5-boronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR361463-1G OR361463-250MG
APOSOR361463-1GEA 441 EUR
APOSOR361463-1G APOSOR361463-250MG
2-(4-Methylpiperazino)pyrimidine-5-boronic acid
2-(4-Methylpiperazino)pyrimidine-5-boronic acid
Formula: C₉H₁₅BN₄O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07375170
CAS Number: 1256355-29-9