Stampa…
2-(N-Methylaminomethyl)phenylboronic acid, pinacol ester 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: N-Methyl-1-(2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)methanamine
OR361411-1G OR361411-250MG
APOSOR361411-1GEA 498 EUR
APOSOR361411-1G APOSOR361411-250MG
2-(N-Methylaminomethyl)phenylboronic acid, pinacol ester 95%
2-(N-Methylaminomethyl)phenylboronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₄H₂₂BNO₂
Peso molecolare: 247,141 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11855967
CAS Number: 1150271-47-8