Stampa…
3-Methoxy-1-propyn-1-ylboronic acid, pinacol ester 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR361396-1G OR361396-5G
APOSOR361396-1GEA 133 EUR
APOSOR361396-1G APOSOR361396-5G
3-Methoxy-1-propyn-1-ylboronic acid, pinacol ester 96%
3-Methoxy-1-propyn-1-ylboronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₀H₁₇BO₃
Peso molecolare: 196,051 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08705273
CAS Number: 634196-63-7