Stampa…
4-(Methoxycarbonyl)cyclohexene-1-boronic acid, pinacol ester 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR361328-100MG OR361328-250MG
APOSOR361328-100MGEA 30.1 EUR
APOSOR361328-100MG APOSOR361328-250MG
4-(Methoxycarbonyl)cyclohexene-1-boronic acid, pinacol ester 97%
4-(Methoxycarbonyl)cyclohexene-1-boronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₄H₂₃BO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11520532
CAS Number: 151075-20-6