Iodomethylboronic acid, pinacol ester 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-(Iodomethyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formula:
C₇H₁₄BIO₂ Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD12405515 CAS Number: 70557-99-2 |