Stampa…
5-Formylfuran-2-boronic acid, pinacol ester 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)furan-2-carbaldehyde
OR361230-1G OR361230-5G
APOSOR361230-1GEA 132 EUR
APOSOR361230-1G APOSOR361230-5G
5-Formylfuran-2-boronic acid, pinacol ester 95%
5-Formylfuran-2-boronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₁H₁₅BO₄
Peso molecolare: 222,045 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16295105
CAS Number: 273731-82-1