Stampa…
3,4-Dihydro-2H-pyran-6-boronic acid, pinacol ester 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(3,4-Dihydro-2H-pyran-6-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR361133-1G OR361133-25G OR361133-5G
APOSOR361133-1GEA 69.8 EUR
APOSOR361133-1G APOSOR361133-25G APOSOR361133-5G
3,4-Dihydro-2H-pyran-6-boronic acid, pinacol ester 95%
3,4-Dihydro-2H-pyran-6-boronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₁H₁₉BO₃
Peso molecolare: 210,078 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368233
CAS Number: 1025707-93-0