Stampa…
2,3-Dihydro-5-furylboronic acid, pinacol ester 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR361130-1G OR361130-5G
APOSOR361130-1GEA 127 EUR
APOSOR361130-1G APOSOR361130-5G
2,3-Dihydro-5-furylboronic acid, pinacol ester 98%
2,3-Dihydro-5-furylboronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₀H₁₇BO₃
Peso molecolare: 196,051 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11656065
CAS Number: 1046812-02-5