Stampa…
3-Cyano-5-methylphenylboronic acid, pinacol ester 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR361035-1G OR361035-250MG
APOSOR361035-1GEA 81.2 EUR
APOSOR361035-1G APOSOR361035-250MG
3-Cyano-5-methylphenylboronic acid, pinacol ester 95+%
3-Cyano-5-methylphenylboronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₄H₁₈BNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18383798
CAS Number: 1220219-59-9