Stampa…
4-Cyano-3-methylphenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Cyano-3-methylphenyl)boronic acid
OR361033-250MG OR361033-100MG
APOSOR361033-250MGEA 168 EUR
APOSOR361033-250MG APOSOR361033-100MG
4-Cyano-3-methylphenylboronic acid 98%
4-Cyano-3-methylphenylboronic acid
Formula: C₈H₈BNO₂
Peso molecolare: 160,966 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18394419
CAS Number: 856255-58-8