Stampa…
3-Cyano-2-methylphenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR361032-1G OR361032-5G
APOSOR361032-1GEA 219 EUR
APOSOR361032-1G APOSOR361032-5G
3-Cyano-2-methylphenylboronic acid 97%
3-Cyano-2-methylphenylboronic acid
Formula: C₈H₈BNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18394417
CAS Number: 313546-19-9