4-(1-Cyanocyclopropyl)phenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
(4-(1-Cyanocyclopropyl)phenyl)boronic acid
OR361008-1G
OR361008-250MG
APOSOR361008-1GEA
250
EUR
APOSOR361008-1G
APOSOR361008-250MG
4-(1-Cyanocyclopropyl)phenylboronic acid
4-(1-Cyanocyclopropyl)phenylboronic acid
Formula:
C₁₀H₁₀BNO₂ Peso molecolare: 187,003 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12546546 CAS Number: 1217501-00-2 |