Stampa…
2-Chloro-6-methylpyridine-4-boronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Chloro-6-methylpyridin-4-yl)boronic acid
OR360974-1G OR360974-5G
APOSOR360974-1GEA 455 EUR
APOSOR360974-1G APOSOR360974-5G
2-Chloro-6-methylpyridine-4-boronic acid 98%
2-Chloro-6-methylpyridine-4-boronic acid
Formula: C₆H₇BClNO₂
Peso molecolare: 171,389 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13188704
CAS Number: 1320397-15-6