Stampa…
4-Chloro-2-methylphenylboronic acid, pinacol ester 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Chloro-2-methylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-Chloro-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
OR360972-25G OR360972-5G OR360972-10G
APOSOR360972-25GEA 314 EUR
APOSOR360972-25G APOSOR360972-5G APOSOR360972-10G
4-Chloro-2-methylphenylboronic acid, pinacol ester 95+%
4-Chloro-2-methylphenylboronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₈BClO₂
Peso molecolare: 252,545 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18729895
CAS Number: 1030832-75-7