Stampa…
3-Carboxy-2-chlorophenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR360867-1G OR360867-250MG
APOSOR360867-1GEA 1190 EUR
APOSOR360867-1G APOSOR360867-250MG
3-Carboxy-2-chlorophenylboronic acid 98%
3-Carboxy-2-chlorophenylboronic acid
Formula: C₇H₆BClO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18783132
CAS Number: 1314264-58-8