Stampa…
1-tert-Butylpyrazole-4-boronic acid, pinacol ester 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR360855-250MG OR360855-1G
APOSOR360855-250MGEA 85.7 EUR
APOSOR360855-250MG APOSOR360855-1G
1-tert-Butylpyrazole-4-boronic acid, pinacol ester 97%
1-tert-Butylpyrazole-4-boronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₃H₂₃BN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16660302
CAS Number: 1256359-15-5