Stampa…
2,1,3-Benzoxadiazole-5-carbonyl chloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-(Chlorocarbonyl)-2,1,3-benzoxadiazole, Benzofurazan-5-carbonyl chloride, 5-(Chloroformyl)-2,1,3-benzoxadiazole
OR3608-1G OR3608-250MG OR3608-5G
APOSOR3608-1GEA 125 EUR
APOSOR3608-1G APOSOR3608-250MG APOSOR3608-5G
2,1,3-Benzoxadiazole-5-carbonyl chloride 95+%
2,1,3-Benzoxadiazole-5-carbonyl chloride
Formula: C₇H₃ClN₂O₂
Peso molecolare: 182,564 g/mol
Punto di fusione: 53…58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00276978
CAS Number: 126147-86-2
UN: 3261
ADR: 8,III