Stampa…
Boric acid, pinacol ester 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-ol
OR360754-5G OR360754-1G
APOSOR360754-5GEA 330 EUR
APOSOR360754-5G APOSOR360754-1G
Boric acid, pinacol ester 97%
Boric acid, pinacol ester
Formula: C₆H₁₃BO₃
Peso molecolare: 143.977 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15143603
CAS Number: 25240-59-9